Stampa…
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360638-100MG OR360638-1G OR360638-250MG
APOSOR360638-100MGEA 74.1 EUR
APOSOR360638-100MG APOSOR360638-1G APOSOR360638-250MG
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid
Formula: C₇H₇BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095195
CAS Number: 913943-05-2