Stampa…
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360584-100MG OR360584-1G OR360584-250MG
APOSOR360584-100MGEA 255 EUR
APOSOR360584-100MG APOSOR360584-1G APOSOR360584-250MG
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BN₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD05664023
CAS Number: 433969-29-0