Stampa…
4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360548-1G OR360548-5G
APOSOR360548-1GEA 227 EUR
APOSOR360548-1G APOSOR360548-5G
4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
4-Isobutyrylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12022352
CAS Number: 186498-27-1