Stampa…
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR360493-1G OR360493-5G
APOSOR360493-1GEA 114 EUR
APOSOR360493-1G APOSOR360493-5G
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BN₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11975411
CAS Number: 883231-20-7