Stampa…
(3-Methylbutyl)boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isopentylboronic acid
OR360310-25G OR360310-5G
APOSOR360310-25GEA 250 EUR
APOSOR360310-25G APOSOR360310-5G
(3-Methylbutyl)boronic acid
(3-Methylbutyl)boronic acid
Formula: C₅H₁₃BO₂
Peso molecolare: 115,967 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784365
CAS Number: 98139-72-1