Stampa…
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360309-100MG OR360309-1G OR360309-250MG
APOSOR360309-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR360309-100MG APOSOR360309-1G APOSOR360309-250MG
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393225
CAS Number: 958646-70-3