Stampa…
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Cyano-2-methylphenylboronic acid
OR360278-1G OR360278-250MG OR360278-5G
APOSOR360278-1GEA 115 EUR
APOSOR360278-1G APOSOR360278-250MG APOSOR360278-5G
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid 97%
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Peso molecolare: 160,966 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17015778
CAS Number: 867333-43-5