Stampa…
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((Dimethylamino)methyl)phenylboronic acid
OR360262-5G OR360262-1G OR360262-250MG
APOSOR360262-5GEA 263 EUR
APOSOR360262-5G APOSOR360262-1G APOSOR360262-250MG
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid 97%
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₂
Peso molecolare: 179,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319001
CAS Number: 70799-12-1