Stampa…
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Methoxypyridin-2-yl)boronic acid
OR360243-250MG OR360243-1G
APOSOR360243-250MGEA 109 EUR
APOSOR360243-250MG APOSOR360243-1G
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
Peso molecolare: 152,944 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03093332
CAS Number: 372963-51-4