Stampa…
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-2-methylphenylboronic acid, (4-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
OR360237-1G OR360237-5G
APOSOR360237-1GEA 102 EUR
APOSOR360237-1G APOSOR360237-5G
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Peso molecolare: 160,966 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750473
CAS Number: 313546-18-8