2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR360234-1G
OR360234-5G
APOSOR360234-1GEA
150
EUR
APOSOR360234-1G
APOSOR360234-5G
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid
Formula:
C₇H₁₀BNO₂ Peso molecolare: 150,971 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06212997 CAS Number: 248274-03-5 |