Stampa…
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenyl)boronic acid
OR360222-5G OR360222-1G OR360222-250MG
APOSOR360222-5GEA 418 EUR
APOSOR360222-5G APOSOR360222-1G APOSOR360222-250MG
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Peso molecolare: 193,992 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16036117
CAS Number: 158429-38-0