Stampa…
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-boronic acid hydrochloride
OR360171-5G OR360171-1G
APOSOR360171-5GEA 119 EUR
APOSOR360171-5G APOSOR360171-1G
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride 95+%
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Formula: C₅H₈BClN₂O₂
Peso molecolare: 174,39 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198146
CAS Number: 851524-96-4