Stampa…
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (6-Hydroxypyridin-3-yl)boronic acid
OR360140-1G OR360140-250MG
APOSOR360140-1GEA 39.3 EUR
APOSOR360140-1G APOSOR360140-250MG
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₆BNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907979
CAS Number: 903899-13-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III