Stampa…
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enylcarbamate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)carbamate
OR360126-5G OR360126-1G
APOSOR360126-5GEA 316 EUR
APOSOR360126-5G APOSOR360126-1G
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enylcarbamate 95+%
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enylcarbamate
Formula: C₁₇H₃₀BNO₄
Peso molecolare: 323,235 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032216
CAS Number: 1251732-64-5