Stampa…
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
OR360121-1G OR360121-5G
APOSOR360121-1GEA 72.7 EUR
APOSOR360121-1G APOSOR360121-5G
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
2-Cyanopyridine-5-boronic acid
Formula: C₆H₅BN₂O₂
Peso molecolare: 147,927 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696633
CAS Number: 1011722-07-8