Stampa…
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
OR360118-1G OR360118-250MG
APOSOR360118-1GEA 133 EUR
APOSOR360118-1G APOSOR360118-250MG
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane 95+%
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
Formula: C₁₃H₁₈BClO₃
Peso molecolare: 268,544 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782041
CAS Number: 1151564-03-2