Stampa…
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360093-1G OR360093-250MG
APOSOR360093-1GEA 961 EUR
APOSOR360093-1G APOSOR360093-250MG
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid 95%
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid
Formula: C₆H₆BN₃O₂
Peso molecolare: 162,942 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10697877
CAS Number: 183282-45-3