Stampa…
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enecarboxylate
OR360085-100MG OR360085-1G OR360085-250MG
APOSOR360085-100MGEA 112 EUR
APOSOR360085-100MG APOSOR360085-1G APOSOR360085-250MG
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₅BO₄
Peso molecolare: 280,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520546
CAS Number: 1049004-32-1