Stampa…
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360054-1G OR360054-250MG
APOSOR360054-1GEA 484 EUR
APOSOR360054-1G APOSOR360054-250MG
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Formula: C₆H₅BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458475
CAS Number: 874290-88-7