Stampa…
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR360030-1G OR360030-250MG
APOSOR360030-1GEA 98.8 EUR
APOSOR360030-1G APOSOR360030-250MG
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09752664
CAS Number: 195730-31-5