Stampa…
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzylcarbamate
OR360015-1G OR360015-5G
APOSOR360015-1GEA 159 EUR
APOSOR360015-1G APOSOR360015-5G
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester 98%
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₈H₂₈BNO₄
Peso molecolare: 333,23 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863917
CAS Number: 832114-05-3