Stampa…
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(o-Tolyl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)toluene
OR36-250MG OR36-1G
APOSOR36-250MGEA 65.5 EUR
APOSOR36-250MG APOSOR36-1G
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094644
CAS Number: 59843-49-1