Stampa…
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Boronophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, (3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl)boronic acid
OR3585-1G OR3585-250MG OR3585-50MG
APOSOR3585-1GEA 257 EUR
APOSOR3585-1G APOSOR3585-250MG APOSOR3585-50MG
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 97%
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₉BN₂O₃
Peso molecolare: 203,99 g/mol
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689540
CAS Number: 913836-04-1