Stampa…
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3575-1G OR3575-5G
APOSOR3575-1GEA 26.3 EUR
APOSOR3575-1G APOSOR3575-5G
2-Bromo-5-ethoxypyridine
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,049 g/mol
Punto di fusione: 47…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260481
CAS Number: 42834-01-5