Stampa…
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-4-(ethylsulphonyl)-2-(methoxycarbonyl)anisole, 2-(Ethylsulphonyl)-5-methoxy-4-(methoxycarbonyl)aniline
OR3572-25G OR3572-5G
APOSOR3572-25GEA 69.6 EUR
APOSOR3572-25G APOSOR3572-5G
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl 4-amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787259
CAS Number: 80036-89-1