Stampa…
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3569-25G OR3569-5G OR3569-100G
APOSOR3569-25GEA 48 EUR
APOSOR3569-25G APOSOR3569-5G APOSOR3569-100G
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₅S
Punto di fusione: 190…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317544
CAS Number: 50390-76-6