7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR351061-1G
OR351061-5G
OR351061-250MG
APOSOR351061-1GEA
198
EUR
APOSOR351061-1G
APOSOR351061-5G
APOSOR351061-250MG
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-3-(4'-methoxyphenyl)coumarin
Formula:
C₁₆H₁₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093155 CAS Number: 66267-82-1 |