Stampa…
3-Acetamidophenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3'-Acetamido-2-bromoacetophenone
OR350581-1G OR350581-250MG OR350581-5G
APOSOR350581-1GEA 284 EUR
APOSOR350581-1G APOSOR350581-250MG APOSOR350581-5G
3-Acetamidophenacyl bromide
3-Acetamidophenacyl bromide
Formula: C₁₀H₁₀BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07364400
CAS Number: 30095-56-8
UN: 3261
ADR: 8,III