Stampa…
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methoxybenzyl bromide
OR350580-1G OR350580-5G OR350580-250MG
APOSOR350580-1GEA 314 EUR
APOSOR350580-1G APOSOR350580-5G APOSOR350580-250MG
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, grado tecnico
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C (18 mm Hg)
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09745128
CAS Number: 52289-93-7
UN: 1759
ADR: 8,III