Stampa…
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350490-1G OR350490-250MG
APOSOR350490-1GEA 234 EUR
APOSOR350490-1G APOSOR350490-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
Peso molecolare: 170,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08063203
CAS Number: 219763-82-3