Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR350282-1G
OR350282-250MG
APOSOR350282-1GEA
242
EUR
APOSOR350282-1G
APOSOR350282-250MG
Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₈O₃ Peso molecolare: 198,259 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20275559 CAS Number: 94994-15-7 |