Stampa…
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350263-1G OR350263-250MG
APOSOR350263-1GEA 127 EUR
APOSOR350263-1G APOSOR350263-250MG
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Formula: C₁₈H₁₆N₄O₂
Peso molecolare: 320.345 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619370
CAS Number: 917392-54-2