Stampa…
Methyl trans-cinnamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl (E)-cinnamate, trans-Cinnamic acid methyl ester
OR350234-100G OR350234-1KG OR350234-500G
APOSOR350234-100GEA 46.6 EUR
APOSOR350234-100G APOSOR350234-1KG APOSOR350234-500G
Methyl trans-cinnamate 95%
Methyl trans-cinnamate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di ebollizione: 262 °C (760 mm Hg)
Punto di fusione: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008458
CAS Number: 1754-62-7