Stampa…
1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Isopropyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
OR350205-1G OR350205-5G
APOSOR350205-1GEA 75.7 EUR
APOSOR350205-1G APOSOR350205-5G
1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Peso molecolare: 236,118 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17167306
CAS Number: 1282518-60-8