Stampa…
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR350182-25G OR350182-5G
APOSOR350182-25GEA 819 EUR
APOSOR350182-25G APOSOR350182-5G
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11856026
CAS Number: 1028479-47-1