Stampa…
Ethyl 2-(4-chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350175-1G OR350175-250MG
APOSOR350175-1GEA 107 EUR
APOSOR350175-1G APOSOR350175-250MG
Ethyl 2-(4-chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(4-chloro-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)acetate
Formula: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Peso molecolare: 246,714 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977460
CAS Number: 61727-34-2