1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR350126-100G
OR350126-25G
OR350126-500G
APOSOR350126-100GEA
72.5
EUR
APOSOR350126-100G
APOSOR350126-25G
APOSOR350126-500G
1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 98%
1,2-Dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula:
C₂H₃N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01311031 CAS Number: 930-33-6 |