Stampa…
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350093-250MG OR350093-1G
APOSOR350093-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR350093-250MG APOSOR350093-1G
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇ClO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100478
CAS Number: 55737-77-4