Stampa…
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350058-1G OR350058-250MG
APOSOR350058-1GEA 139 EUR
APOSOR350058-1G APOSOR350058-250MG
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₆BNO₄
Peso molecolare: 295,182 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697918
CAS Number: 212127-83-8