Stampa…
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR350057-1G OR350057-250MG
APOSOR350057-1GEA 165 EUR
APOSOR350057-1G APOSOR350057-250MG
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Formula: C₉H₅NS
Peso molecolare: 159,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664404
CAS Number: 2060-63-1