Stampa…
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350034-250MG OR350034-1G OR350034-5G
APOSOR350034-250MGEA 95.9 EUR
APOSOR350034-250MG APOSOR350034-1G APOSOR350034-5G
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13190619
CAS Number: 477252-20-3