Stampa…
1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR350009-1G OR350009-250MG OR350009-5G
APOSOR350009-1GEA 162 EUR
APOSOR350009-1G APOSOR350009-250MG APOSOR350009-5G
1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
1-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
Formula: C₄H₈N₂O·ClH
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258892
CAS Number: 20386-22-5