4-(Pyrrol-1-yl)benzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
OR346717-10G
OR346717-5G
APOSOR346717-10GEA
308
EUR
APOSOR346717-10G
APOSOR346717-5G
4-(Pyrrol-1-yl)benzaldehyde 95+%
4-(Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Formula:
C₁₁H₉NO Peso molecolare: 171,195 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03822126 CAS Number: 23351-05-5 |