Stampa…
4-o-Tolylpyridine 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346714-1G OR346714-500MG
APOSOR346714-1GEA 622 EUR
APOSOR346714-1G APOSOR346714-500MG
4-o-Tolylpyridine 90+%
4-o-Tolylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁N
Peso molecolare: 169,222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00657927
CAS Number: 30456-66-7