Stampa…
3-Chloropyridine-2-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloropicolinamide
OR346700-1G OR346700-10G
APOSOR346700-1GEA 132 EUR
APOSOR346700-1G APOSOR346700-10G
3-Chloropyridine-2-carboxamide 95+%
3-Chloropyridine-2-carboxamide
Formula: C₆H₅ClN₂O
Peso molecolare: 156,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10574691
CAS Number: 114080-95-4