Stampa…
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346694-1G OR346694-5G
APOSOR346694-1GEA 168 EUR
APOSOR346694-1G APOSOR346694-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide 95+%
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114406
CAS Number: 262847-54-1