Stampa…
(3-Methoxy-phenoxy)acetonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346665-1G OR346665-5G
APOSOR346665-1GEA 132 EUR
APOSOR346665-1G APOSOR346665-5G
(3-Methoxy-phenoxy)acetonitrile 95+%
(3-Methoxy-phenoxy)acetonitrile
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861402
CAS Number: 50635-23-9