5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346645-100MG
OR346645-1G
APOSOR346645-100MGEA
201
EUR
APOSOR346645-100MG
APOSOR346645-1G
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
5-(2-Chloropyridin-3-yl)furan-2-carboxaldehyde
Formula:
C₁₀H₆ClNO₂ Peso molecolare: 207,613 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08898701 CAS Number: 403657-26-1 |