(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346625-1G
OR346625-500MG
APOSOR346625-1GEA
876
EUR
APOSOR346625-1G
APOSOR346625-500MG
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile
Formula:
C₁₀H₇NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052739 CAS Number: 95-28-3 |